Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN/SiOH Glass SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730135G
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
6 mL | |
Solid Phase Extraction Analysis of PAH | |
Solid Phase Extraction Column |
SPE | |
Chromabond CN/SiOH | |
p-p Interaction |