missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Chromabond™ Diamino Polypropylene SPE Column

Marca:  Macherey-Nagel™ 730561

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12844361

  • 169.00€ / pezzi 50


Spedizione stimata
02-03-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Determination of Pesticides in Food Samples
SPE Column
3 mL
60 Å
5%
Chromabond Diamino
45 µm
Silica
SPE
500 m2/g
Videos
SDS
Documenti