Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730681
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12854361
  • 203.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata
08-03-2021
Specifica
SPE Column
1 mL
60 Å
500 m2/g
SPE Enrichment of Drugs From Urine or Plasma
45 µm
Silica
SPE
Chromabond Drug