Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
71.00€ - 148.00€
Specifica
Tipo di colonna | SPE |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Dimensione particelle | 80 μm |
Assorbente | Chromabond Easy |
Tipo | Solid Phase Extraction Column |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10013031
|
Macherey-Nagel™
730751 |
1 mL | 30 mg |
71.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10308651
|
Macherey-Nagel™
730753 |
3 mL | 60 mg |
106.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10766522
|
Macherey-Nagel™
730754 |
6 mL | 200 mg |
112.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10670922
|
Macherey-Nagel™
730752 |
1 mL | 100 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
SPE | |
80 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
650 to 700 m2/g |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond Easy | |
50 μm |