Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XA Polypropylene SPE Column
75.50€ - 251.00€
Specifica
Tipo di colonna | SPE |
---|---|
Dimensione particelle | 85 μm |
Assorbente | Chromabond HR-XA |
Tipo | Solid Phase Extraction Column |
Area della superficie (sistema metrico) | 850 m2/g |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12778192
|
Macherey-Nagel™
730727 |
1 mL | 100 mg |
98.10€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12797730
|
Macherey-Nagel™
730968 |
1 mL | 30 mg |
75.50€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12884261
|
Macherey-Nagel™
730951 |
3 mL | 200 mg |
121.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12874301
|
Macherey-Nagel™
730954 |
3 mL | 500 mg |
177.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12877961
|
Macherey-Nagel™
730950 |
3 mL | 60 mg |
108.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12807771
|
Macherey-Nagel™
730958 |
6 mL | 150 mg |
222.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12787730
|
Macherey-Nagel™
730966 |
6 mL | 500 mg |
251.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
SPE | |
Chromabond HR-XA | |
850 m2/g |
85 μm | |
Solid Phase Extraction Column |