Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna per SPE in polipropilene Chromabond™ NH2
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel ProdottiDescrizione
Features
- Base material silica
- Pore size 60 Å
- Particle size 45 μm
- Specific surface 500 m2/g
- pH stability 2–8;
- Aminopropyl phase
- Carbon content 3.5 %,
- Polar, weak anion exchanger
Application
- Trace elements, lipids
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Carico di carbonio | 3.5% |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 3 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 500 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | Chromabond NH2 |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Con tappo | No |
| Vedi altri risultati |