Learn More
Macherey-Nagel™ Frit in polietilene Chromabond™
Codice prodotto. 12817921 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 ml
150 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12817921 150 mL pezzi 250
10766142 15 mL pezzi 250
10338311 1 mL pezzi 250
10072871 30 mL pezzi 250
10639581 3 mL pezzi 250
10093151 45 mL pezzi 250
10154801 6 mL pezzi 250
10418981 70 ml pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12817921 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730475
Spedizione stimata: 19-01-2027
Assemble SPE (solid-phase extraction) columns selecting from a range of accessories. Chromabond™ Polyethylene Frits for polyethelyne columns come in a varitey of sizes.
Accessory for SPE (solid-phase extraction)
For individual packing of SPE columns with Chromabond™ adsorbents
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Polypropylene Columns
Tipo Frit
Volume (sistema metrico) 150 mL
Materiale Polyethylene
Quantità 250 Pack