Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna per SPE in polipropilene vuota Chromabond™
Codice prodotto. 10388211 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
30 ml
45 mL
70 mL
Descrizione:
100 Pk.
20 Pk.
30 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 30
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità colonna (sistema metrico) Descrizione unitSize
10388211 1 mL 100 Pk. pezzi 100
12786791 30 ml 20 Pk. pezzi 20
10063131 3 mL 50 Pk. pezzi 50
10505401 45 mL 20 Pk. pezzi 20
10259981 6 mL 30 Pk. pezzi 30
12762213 6 mL 30 Pk. pezzi 50
12776731 70 mL 20 Pk. Pezzo
10575391 70 mL 20 Pk. pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10388211 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730159
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prepare SPE (solid-phase extraction) samples with a range of empty columns. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Empty Columns for SPE are empty polypropylene columns with polyethylene frits. Available in a variety of sizes.
  • Accessory for SPE (solid-phase extraction)
  • For individual packing of SPE columns with CHROMABOND™ adsorbents
  • One filter element is already inserted in the column
  • Polypropylene columns with polyethylene frits in volumes of 1mL–70mL
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 1 mL
Tipo di colonna Empty
Descrizione 100 Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Da utilizzare con (apparecchiatura) CHROMABOND Adsorbents
Tipo Polypropylene SPE Column
Include Polyethylene frits, filter element