Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SA Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 10426091 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) unitSize
10426091 100 mg 1 mL pezzi 100
10659342 500 mg 3 mL pezzi 50
10358071 200 mg 3 mL pezzi 50
12496666 500 mg 6 mL pezzi 30
10388351 1 g 6 mL pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10426091 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730076
Spedizione stimata: 26-08-2026
Specifica
Materiale base Silica
Capacità colonna (sistema metrico) 1 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 100 mg
Dimensione particelle 45 μm
Tipo Solid Phase Extraction Column
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g