Specifica
| Materiale base | Silica |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 500 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | Chromabond SA |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic, p-p Interaction |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Vedi altri risultati |