Learn More
ChromaCare™ LC-MS Biologics Flush Solution
Codice prodotto. 15223075 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Borosilicate Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15223075 1 L Borosilicate Glass Bottle 1L
15793467 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15223075 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore MB1241
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flush solution for cleaning blood, plasma, and urine samples from the chromatograph.
  • Suitable for flushing difficult to clean samples such as blood, plasma, and urine after vitamin D, hormone or drugs of abuse testing
  • Save time by using off-the-shelf blend — premade for convenience
  • Helps to reduce sample carryover
  • Packaged in 2.5L amber glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Absorbance ≤1.0 AU at 210nm, ≤1.0 AU at 220nm
Materiale o nome chimico 2-Propanol (45%), Acetonitrile (45%), and Acetone (10%) Solution
Nota nome Mobile-phase solvent blend
pH 6 to 7
Colore Colorless
Punti di ebollizione 75°C
CAS 67-64-1, 75-05-8
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Percent Purity Pass Test (By GC-FID)
Grado LC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45% 2-Propanol: 45% Acetonitrile: 10% Acetone
Imballaggio Borosilicate Glass Bottle
Densità 0.787 g/cm3
Quantità 1 L
Forma fisica Liquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.