Descrizione
- Suitable for flushing difficult to clean samples such as blood, plasma, and urine after vitamin D, hormone or drugs of abuse testing
- Save time by using off-the-shelf blend — premade for convenience
- Helps to reduce sample carryover
- Packaged in 2.5L amber glass bottle
Specifica
Specifica
| pH | 6 to 7 |
| Punti di ebollizione | 167°F |
| CAS | 67-64-1, 75-05-8 |
| Sinonimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Percent Purity | Pass Test (By GC-FID) |
| Grado | LC-MS |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 45% 2-Propanol, 45% Acetonitrile, 10% Acetone |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone