Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 Cartridge
Codice prodotto. 10755952 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
240 mg
480 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Dimensione della confezione
10755952 240 mg pezzi 50
10628621 480 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10755952 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731801
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 14%
Peso del letto 240 mg
Da utilizzare con (applicazione) Non-Polar Compounds, Pesticides
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente C18
Tipo Chromafix C18 Cartridge
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g