Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 ec Cartridge
Codice prodotto. 10535551 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
270 mg
530 mg
950 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto unitSize
10535551 530 mg pezzi 50
10348071 270 mg pezzi 50
10184511 950 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10535551 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731805
In stock
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 14%
Peso del letto 530 mg
Da utilizzare con (applicazione) Non-Polar Compounds, Aflatoxins, Amphetamines, Antibiotics, Antiepileptics, Barbiturates, Caffeine, Drugs, Preservatives, Fatty Acids, Nicotine, PAHs, Pesticides, PCBs, Heavy Metals, Vitamins, Very Well Suited for Desalting of Samples
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente C18 ec
Tipo Chromafix C18 ec Cartridge
Con tappo Yes
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g