Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C4 Cartridge
Codice prodotto. 10092821 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10092821 50 Pack pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10092821 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731741
In stock
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 7%
Da utilizzare con (applicazione) Compounds, Which Are Too Strongly Retained on C18 or C8
Dimensione particelle 45 μm
Tipo Chromafix C4 Cartridge
Con tappo No
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g