Specifica
| Materiale base | Dry (Na2 SO4) |
| Peso del letto | 2800 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Removal of Traces of Water From Organic Solutions |
| Tipo | Chromafix Dry (Na2 SO4) Cartridge |
| Quantità | 50 Pack |