Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuccia HR-P Chromafix™
Codice prodotto. 10368211 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
330 mg
680 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto unitSize
10368211 330 mg pezzi 50
10246851 680 mg pezzi 50
10678572 200 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10368211 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731840
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resolve a number of components from water or oil. Chromafix™ HR-P Cartridges contain highly porous polystyrene-divinylbenzene adsorbent resin for SPE.
Features
  • Highly porous polystyrene-divinylbenzene copolymer
  • Specific surface 1200 m2/g
  • Particle size 50–100 μm
  • Very high binding capacity, up to 30 percent of adsorbent weight (for comparison: silica adsorbents about 3 percent)
Recommended application:
  • Aromatic compounds
  • Phenols from water
  • Nitroaromatics from water
  • Pesticides from water
  • PAHs from oil
Specifica
Peso del letto 330 mg
Da utilizzare con (applicazione) Composti aromatici, fenoli dall'acqua, composti nitroaromatici dall'acqua, pesticidi dall'acqua, PAHs dall'olio
Dimensione particelle 50 - 100 μm
Assorbente HR-P
Tipo Cartuccia HR-P Chromafix
Quantità Confezione da 50
Composizione resina Resina assorbente in polistirene-divinilbenzene
Area della superficie (sistema metrico) 1200 m2/g