Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Cartridge
Codice prodotto. 12824371 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
155 mg
240 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Dimensione della confezione
12824371 155 mg pezzi 50
12804441 240 mg pezzi 50
12814511 500 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12824371 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731768
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Materiale base Spherical PS/DVB Copolymer
Peso del letto 155 mg
Da utilizzare con (applicazione) Acidic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Phenolic Acids, Acidic Herbicides
Dimensione particelle 45 or 85 μm
Assorbente Strong quat. ammonium modified polymeric anion exchanger
Tipo Chromafix HR-XA Cartridge
Dimensione del poro 55 to 65 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 850 m2/g