Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW Cartridge
Codice prodotto. 12778252 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
155 mg
240 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto unitSize
12778252 240 mg pezzi 50
12768252 155 mg pezzi 50
12788252 500 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12778252 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731772
Spedizione stimata: 01-09-2026
Specifica
Materiale base Spherical PS/DVB Copolymer
Peso del letto 240 mg
Da utilizzare con (applicazione) Perfluorinated Surfactants, Acidic Compounds Like Sulfonates, Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum
Dimensione particelle 45 or 85 μm
Assorbente Weakly basic secondary and tertiary ammonium polymeric anion exchanger
Tipo Chromafix HR-XAW Cartridge
Dimensione del poro 55 to 65 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 850 m2/g