Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XC Cartridge
Codice prodotto. 12894301 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
155 mg
240 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Dimensione della confezione
12894301 500 mg pezzi 50
12830961 155 mg pezzi 50
12801041 240 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12894301 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731757
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Materiale base Spherical PS/DVB Copolymer
Peso del letto 500 mg
Da utilizzare con (applicazione) Basic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Fungicides From Food
Dimensione particelle 45 or 85 μm
Assorbente Benzenesulfonic acid modified polymeric cation exchanger
Tipo Chromafix HR-XC Cartridge
Dimensione del poro 65 to 75 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 800 m2/g