Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW Cartridge
Codice prodotto. 12757740 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
155 mg
240 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto unitSize
12757740 240 mg pezzi 50
12767740 500 mg pezzi 50
12798252 155 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12757740 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731775
Spedizione stimata: 01-09-2026
Specifica
Materiale base Spherical PS/DVB Copolymer
Peso del letto 240 mg
Da utilizzare con (applicazione) Basic Compounds Like Quaternary Amines, Basic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples
Dimensione particelle 45 or 85 μm
Assorbente Weak carboxylic acid modified polymeric cation exchanger
Tipo Chromafix HR-XCW Cartridge
Dimensione del poro 50 to 60 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 850 m2/g