Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ba2+ cartridges
Codice prodotto. 10402052 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
280 mg
550 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Dimensione della confezione
10402052 550 mg pezzi 50
10308601 280 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10402052 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731870
In stock
Specifica
Materiale base Strong PS/DVB Cation Exchanger, Ba2+ form
Peso del letto 550 mg
Da utilizzare con (applicazione) Removal of Sulfate Ions From Water
Dimensione particelle 100 μm
Tipo Chromafix PS-Ba2+ Cartridge
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 50 Pack