Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-RP cartridges
Codice prodotto. 10105141 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10105141 50 Pack pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10105141 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731875
In stock
Specifica
Materiale base Hydrophobic PS/DVB Copolymer
Da utilizzare con (applicazione) Removal of Interfering Organic Components From Water
Dimensione particelle 100 μm
Tipo Chromafix PS-RP Cartridge
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 50 Pack