Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB Cartridge
Codice prodotto. 10236571 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Adsorbent Weight: 230 mg
Adsorbent Weight: 460 mg
Adsorbent Weight: 920 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
10236571 Adsorbent Weight: 920 mg pezzi 50
10458981 Adsorbent Weight: 230 mg pezzi 50
10053051 Adsorbent Weight: 460 mg pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10236571 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 731836
In stock
Specifica
Materiale base Silica
Descrizione Adsorbent Weight: 920 mg
Da utilizzare con (applicazione) Organic Acids, Caffeine, Saccharin
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente SB
Tipo Chromafix SB Cartridge
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 50 Pack
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g