Learn More
Purolite™ Chromalite™ AD Monodispersed Polymeric Adsorbents for IEX and RP-HPLC
Chromalite™ AD monodispersed resins are hydrophobic resins made in monodisperse size for solid phase extraction, IEX-HPLC, RP-HPLC.
181.00€ - 2815.20€
Specifica
Requisiti di stoccaggio | 2°C to 20°C |
---|---|
Intervallo di pH | 1 to 14 pH |
Dimensione del poro | 200 to 300 Å |
Content And Storage | Use within 5 years from date of manufacture |
Formato | 20% ethanol slurry |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17009653
|
Purolite™
LS06890-466 |
15AD2 Macroporous Polystyrene/Ddivinylbenzene Adsorbent | 10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17009663
|
Purolite™
LS06950-466 |
5AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17019643
|
Purolite™
LS06842-365 |
10AD2Q Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Anion Exchange Resin | 100 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17019653
|
Purolite™
LS06890-564 |
15AD2 Macroporous Polystyrene/Ddivinylbenzene Adsorbent | 50 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17019663
|
Purolite™
LS06950-564 |
5AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 50 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17029633
|
Purolite™
LS06481-365 |
10AD2S Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Cation Exchange Resin | 100 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17029643
|
Purolite™
LS06842-466 |
10AD2Q Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Anion Exchange Resin | 10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17029653
|
Purolite™
LS06891-365 |
15AD2S Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Cation Exchange Resin | 100 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17039633
|
Purolite™
LS06481-466 |
10AD2S Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Cation Exchange Resin | 10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17039643
|
Purolite™
LS06842-564 |
10AD2Q Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Anion Exchange Resin | 50 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17039653
|
Purolite™
LS06891-466 |
15AD2S Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Cation Exchange Resin | 10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17049633
|
Purolite™
LS06481-564 |
10AD2S Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Cation Exchange Resin | 50 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17049653
|
Purolite™
LS06891-564 |
15AD2S Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Cation Exchange Resin | 50 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17059633
|
Purolite™
LS06840-466 |
10AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17059653
|
Purolite™
LS06892-365 |
15AD2Q Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Anion Exchange Resin | 100 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17069633
|
Purolite™
LS06840-564 |
10AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 50 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17069643
|
Purolite™
LS06870-365 |
30AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 100 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17069653
|
Purolite™
LS06892-466 |
15AD2Q Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Anion Exchange Resin | 10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17079643
|
Purolite™
LS06870-466 |
30AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 10 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17079653
|
Purolite™
LS06892-564 |
15AD2Q Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Anion Exchange Resin | 50 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17089643
|
Purolite™
LS06870-564 |
30AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 50 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17089653
|
Purolite™
LS06895-365 |
10AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 100 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17099643
|
Purolite™
LS06890-365 |
15AD2 Macroporous Polystyrene/Ddivinylbenzene Adsorbent | 100 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17099653
|
Purolite™
LS06950-365 |
5AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent | 100 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Manufactured using patented seeding technology foir uniform particle sizes
- Solid Phase Extraction
- Analytical Reverse Phase chromatography (RP-HPLC) and IEX chromatography (IEX-HPLC)
- Adsorption of biomolecules
- Extraction from biological fluid
- High chemical stability
- Efficient regeneration
- Large surface area
- Narrow particle size range
- Excellent selectivity
- Low extractable content
- Compliant with FDA regulation
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher, TSE/BSE/GMO free
Specifica
2°C to 20°C | |
200 to 300 Å | |
20% ethanol slurry |
1 to 14 pH | |
Use within 5 years from date of manufacture |