missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromalite™ M Methacrylic Hydrophilic Macroporous Resins, 40 to 90 μm, Purolite™
Chromalite™ M resins are hydrophilic, highly porous with high mechanical stability, based on a rigid methacrylic backbone. Optimal for protein purification and separation.
113.00€ - 1392.61€
Codice del prodotto | Marca | Materiale o nome chimico | Forma fisica | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale o nome chimico | Forma fisica | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17029473
|
Chromalite
LS04311-164 |
Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger | 20% EtOH slurry | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17049473
|
Chromalite
LS04311-166 |
Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger | 20% EtOH slurry | 25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17039473
|
Chromalite
LS04311-165 |
Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger | 20% EtOH slurry | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17099443
|
Chromalite
LS04010-192 |
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin | Wet | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17089443
|
Chromalite
LS04010-186 |
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin | Wet | 25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17009453
|
Chromalite
LS04010-94 |
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin | Wet | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17079453
|
Chromalite
LS04042-164 |
Iminodiacetic Acid Methacrylate Affinity Resin | Spherical Beads | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17099453
|
Chromalite
LS04042-166 |
Iminodiacetic Acid Methacrylate Affinity Resin | Spherical Beads | 25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17089453
|
Chromalite
LS04042-165 |
Iminodiacetic Acid Methacrylate Affinity Resin | Spherical Beads | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17069463
|
Chromalite
LS04111-164 |
Quaternary Ammonium Methacrylate Macroporous Strong Anion Exchanger | Spherical Beads | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17089463
|
Chromalite
LS04111-166 |
Quaternary Ammonium Methacrylate Macroporous Strong Anion Exchanger | Spherical Beads | 25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17079463
|
Chromalite
LS04111-165 |
Quaternary Ammonium Methacrylate Macroporous Strong Anion Exchanger | Spherical Beads | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17019483
|
Chromalite
LS04412-164 |
Sulfopropyl Methacrylate Macroporous Strong Cation Exchanger | Spherical Beads | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17039483
|
Chromalite
LS04412-166 |
Sulfopropyl Methacrylate Macroporous Strong Cation Exchanger | Spherical Beads | 25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17029483
|
Chromalite
LS04412-165 |
Sulfopropyl Methacrylate Macroporous Strong Cation Exchanger | Spherical Beads | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Hydrophilic, macroporous resins based on a methacrylic backbone.
- Ion exchange chromatography
- Typical porosity of 1000Å suitable for protein purification (up to 250 kDa)
- Suitable for large-scale applications
- Excellent pressure-flow properties,designed for high performance, stability and reliability
- Purification of peptides obtained by fermentation
- High mechanical stability
- Uniform particle size
- Stable to CIP (up to 1M NaOH)
- Negligible swelling
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free