missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromalite™ M Methacrylic Hydrophilic Macroporous Resins, 75 to 125 μm, Purolite™
Chromalite™ M resins are hydrophilic, highly porous with high mechanical stability, based on a rigid methacrylic backbone. Optimal for protein purification and separation.
68.55€ - 1160.45€
Codice del prodotto | Marca | Materiale o nome chimico | Forma fisica | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale o nome chimico | Forma fisica | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17079473
|
Chromalite
LS04321-94 |
Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger | Wet | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17029453
|
Chromalite
LS04020-192 |
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin | Wet | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17019453
|
Chromalite
LS04020-186 |
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin | Wet | 25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17039453
|
Chromalite
LS04020-94 |
Epoxy Methacrylate Macroporous Affinity Resin | Wet | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17029463
|
Chromalite
LS04052-94 |
Iminodiacetic Acid Methacrylate Affinity Resin | Spherical Beads | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17019473
|
Chromalite
LS04121-94 |
Quaternary Ammonium Methacrylate Macroporous Strong Anion Exchanger | Spherical Beads | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
17069483
|
Chromalite
LS04422-94 |
Sulfopropyl Methacrylate Macroporous Strong Cation Exchanger | Wet | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Hydrophilic, macroporous resins based on a methacrylic backbone.
- Ion exchange chromatography
- Typical porosity of 1000Å suitable for protein purification (up to 250 kDa)
- Suitable for large-scale applications
- Excellent pressure-flow properties,designed for high performance, stability and reliability
- Purification of peptides obtained by fermentation
- High mechanical stability
- Uniform particle size
- Stable to CIP (up to 1M NaOH)
- Negligible swelling
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free