Learn More
Chroman-6-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10316764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316764 1 g Amber Glass Bottle 1g
10113514 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10316764 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32804DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 55745-97-6
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.188
Numero MDL MFCD08146589
InChI Key YIHDTNNFJDJYRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chroman-6-carbaldehyde, chromane-6-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbaldehyde, chroman-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-6-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 6504215
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-6-carbaldehyde
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C=O)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico Chroman-6-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 95%