Learn More
Chroman-6-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chroman-6-carbonyl chloride |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 196.63 |
| Percent Purity | 95% |