Learn More
Chroman-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10708255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10708255 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10285264 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10708255 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 103203-84-5
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD08146590
InChI Key IFKANGOXGBPILW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chroman-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carboxylic acid, chromane-6-carboxylic acid, chroman-6-carboxylicacid, 2h-1-benzopyran-6-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 6-chromanecarboxylic acid, acmc-1c8ke, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-6-carboxylic acid
PubChem CID 6504216
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-6-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chroman-6-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 97%