Learn More
Chroman-8-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10266004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10266004 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10505194 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10266004 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC76101CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 31457-16-6
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.187
Numero MDL MFCD12198122
InChI Key LOFOWPRKKPHPDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chroman-8-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carboxylic acid, chromane-8-carboxylic acid
PubChem CID 12701138
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-8-carboxylic acid
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Chroman-8-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 97%