Learn More
(Chroman-8-ylmethyl)amine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10422980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10422980
Marca: Thermo Scientific Acros 432660010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 933727-40-3
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Numero MDL MFCD17171385
InChI Key CPJFACCHHWIMEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chroman-8-ylmethyl amine, 2h-1-benzopyran-8-methanamine, 3,4-dihydro, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl methanamine
PubChem CID 82596485
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromen-8-ylmethanamine
SMILES C1CC2=C(C(=CC=C2)CN)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico (Chroman-8-ylmethyl)amine
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H13NO
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.22
Percent Purity ≥94.0%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Chroman-8-ylmethyl)amine
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt