Learn More
Chromane-2-carboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10682865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10682865 5 g Amber Glass Bottle 5g
10555333 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10585493 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10682865 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RJC01246DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51939-71-0
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00044719
InChI Key SFLFCQJQOIZMHF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo chromane-2-carboxylic acid, chroman-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-benzpyran-2-carboxylic acid, maybridge4_000177, 2-carboxychroman, chroman carboxylic acid, pubchem14568, 2-chroman-carboxylic acid
PubChem CID 2723665
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Chromane-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 97%