Learn More
Chromane-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30350789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350789 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350789 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC42797010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chromane-2-carboxylic Acid
CAS 51939-71-0
Formula molecolare C10 H10 O3
Quantità 10 g
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, 2-Chromancarboxylic acid (6CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (±)-2-Chromancarboxylic acid, 3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromane-2-carboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1CCc2ccccc2O1
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 178.18
Peso formulazione 178.063
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.