Learn More
Chromane-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30367778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367778 500 mg 500mg
30349724 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30367778 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC427970500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chromane-2-carboxylic Acid
CAS 51939-71-0
Formula molecolare C10 H10 O3
Quantità 500 mg
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, 2-Chromancarboxylic acid (6CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (±)-2-Chromancarboxylic acid, 3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromane-2-carboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1CCc2ccccc2O1
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 178.18
Peso formulazione 178.063