Learn More
Chromate Standard For Ion Chromatography, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11416108 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
500 ML
Codice prodotto. 11416108
Marca: SPEX Certiprep ASCRO492Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
CrO4-21000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Chromate Standard
Nota nome For Ion Chromatography
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7789-00-6, 7732-18-5, 7789-00-6
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 99.9
Nomi componenti o analita Potassium chromate,distilled water,conductivity or of similar purity
Formula molecolare CrK2O4
Numero MDL MFCD00011368
Tecnica Ion Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo di soluzione Standard Solution
InChI Key XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Elemento Potassium chromate,distilled conductivity or of similar purity
IUPAC Name dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 194.19
PubChem CID 24597
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:75249
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000mg/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium chromate
Product intended for laboratory use only