Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Column with Frit and NS Socket, Needle-valve Stopcock
Codice prodotto. 11904021
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11904021 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11904021 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05450802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    86.12€ / pezzi 1
    Risparmia 52.88€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 22-01-2027
Specifica
Descrizione Chromatography Column
Da utilizzare con (applicazione) Chromatographic applications
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Tipo Chromatography Column
Capacità della colonna 23 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Include 0 to 2.5mm Bore Needle-valve Stopcock
Numero stopper 14/23 NS Socket