Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Chromatographic Columns with Frit
Codice prodotto. 10667970
Cambia vista
Click to view available options
Capacità della colonna:
120 mL
280 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità della colonna unitSize
10667970 120 mL Pezzo
11914021 280 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10667970 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05450902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    119.51€ / pezzi 1
    Risparmia 70.49€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chromatographic columns with frit, NS socket and NS cone, and with PTFE stopcock
  • With sintered frit (porosity: 0)
  • With suction tube (thread GL 18)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Quantità 1
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Capacità della colonna 120 mL
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Materiale DURAN™ Tubing
Tipi di connettore Socket and Cone NS 14/23