Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Frit and Beaded Rim
Codice prodotto. 10778461
Cambia vista
Click to view available options
Capacità della colonna:
15 mL
125 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità della colonna Dimensione della confezione
10778461 125 mL Pezzo
10693812 1000 mL Pezzo
11984011 15 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10778461 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05445704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    68.40€ / pezzi 1
    Risparmia 33.60€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 25-09-2026
Specifica
Descrizione Chromatography Column
Da utilizzare con (applicazione) Chromatographic applications
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Tipo Chromatography Column
Capacità della colonna 125 mL
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Include PTFE Stopcock