Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and Beaded Rim
Codice prodotto. 10683812
Cambia vista
Click to view available options
Capacità serbatoio (sistema metrico):
8 mL
35 mL
430 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità serbatoio (sistema metrico) unitSize
10683812 430 mL Pezzo
11381612 8 mL Pezzo
10413130 35 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10683812 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05445706
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Chromatographic columns with sintered frit (porosity: 0)
  • With PTFE stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità serbatoio (sistema metrico) 430 mL
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm