Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and Beaded Rim
Codice prodotto. 11381612
Cambia vista
Click to view available options
Capacità serbatoio (sistema metrico):
8 mL
35 mL
430 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità serbatoio (sistema metrico) unitSize
11381612 8 mL Pezzo
10683812 430 mL Pezzo
10413130 35 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11381612 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05450800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Chromatographic columns with sintered frit (porosity: 0)
  • With PTFE stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità serbatoio (sistema metrico) 8 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm