Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Frit and NS Socket
Codice prodotto. 10030511
Cambia vista
Click to view available options
Capacità della colonna:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità della colonna unitSize
10030511 15 mL Pezzo
10121811 125 mL Pezzo
10271171 23 mL Pezzo
10668075 8 mL Pezzo
10529581 35 mL Pezzo
10191851 430 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10030511 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05450701
Solo null disponibili
Specifica
Descrizione Chromatography Column
Da utilizzare con (applicazione) Chromatographic applications
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Tipo Chromatography Column
Capacità della colonna 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Include 0 to 2.5mm Bore PTFE-Hahn Stopcock