Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Frit and NS Socket
Codice prodotto. 10271171
Cambia vista
Click to view available options
Capacità della colonna:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità della colonna Dimensione della confezione
10271171 23 mL Pezzo
10121811 125 mL Pezzo
10030511 15 mL Pezzo
10668075 8 mL Pezzo
10529581 35 mL Pezzo
10191851 430 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10271171 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05450702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.75€
    62.15€ / pezzi 1
    Risparmia 20.60€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Capacità della colonna 23 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Include 0 to 2.5mm Bore PTFE-Hahn Stopcock
Descrizione Chromatography Column
Da utilizzare con (applicazione) Chromatographic applications
Tipo Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm