Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Indentations and Beaded Rim
Codice prodotto. 10171661
Cambia vista
Click to view available options
Capacità della colonna:
125 mL
430 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità della colonna Dimensione della confezione
10171661 430 mL Pezzo
10707901 125 mL Pezzo
10480513 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10171661 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05435706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    65.81€ / pezzi 1
    Risparmia 35.19€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Specifica
Descrizione Chromatography Column
Da utilizzare con (applicazione) Chromatographic applications
Diametro (sistema metrico) interno 30 mm
Tipo Chromatography Column
Capacità della colonna 430 mL
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Include PTFE Stopcock and Retaining Device