Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Indentations and NS Socket
Specifica
Specifica
| Capacità della colonna | 15 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Duran Glass |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
| Include | PTFE Stopcock and Retaining Device |
| Descrizione | Chromatography Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatographic applications |
| Tipo | Chromatography Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10 mm |