Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Indentations and NS Socket
Codice prodotto. 10643432
Cambia vista
Click to view available options
Capacità della colonna:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità della colonna Dimensione della confezione
10643432 35 mL Pezzo
10653701 125 mL Pezzo
10341280 15 mL Pezzo
10507711 430 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10643432 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05440702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    57.02€ / pezzi 1
    Risparmia 33.98€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Capacità della colonna 35 mL
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Include PTFE Stopcock and Retaining Device
Descrizione Chromatography Column
Da utilizzare con (applicazione) Chromatographic applications
Tipo Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm