Learn More
ROBU VitraPOR™ Chromatography-Column
Descrizione
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/Pk. |
| Dimensione del poro | 3 |
| Capacità della colonna | 85 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
| Include | Fused Filter Disc |