Learn More
ROBU VitraPOR™ Chromatography-Column
Codice prodotto. 16873086
Cambia vista
Click to view available options
Capacità della colonna:
20 mL
85 mL
Dimensione del poro:
1
2
3
4
Dimensione della confezione:
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità della colonna Dimensione del poro Dimensione della confezione
16873086 20 mL 3 pezzi 5
16883086 20 mL 4 pezzi 5
16823096 85 mL 4 pezzi 5
16813096 85 mL 3 pezzi 5
16803096 85 mL 2 pezzi 5
16853086 20 mL 1 pezzi 5
16893086 85 mL 1 pezzi 5
16863086 20 mL 2 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16873086 Fornitore ROBU VitraPOR™ N. del fornitore 31103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.90€
    180.51€ / pezzi 5
    Risparmia 22.39€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 20-11-2026
Chromatography-Column with fused filter disc.
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Quantità 5/Pk.
Dimensione del poro 3
Capacità della colonna 20 mL
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Include Fused Filter Disc