Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Paper, Roll, Grade FN 100
Codice prodotto. 15932720 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15932720
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT15270100100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Paper, Roll, Grade FN 100 is ideal for blotting, chromatography, and other absorption applications.
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Non-sterile, bulk packed reel, white
Dimensioni (L x P) 270 mm x 100 m
Spessore pellicola 0.35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography, blotting
Grado FN 100
Materiale Cotton Linters