Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Paper, Roll, Grade FN 3
Codice prodotto. 15922720 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
270 mm x 100 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15922720 270 mm x 100 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15922720 Fornitore Sartorius Stedim Biotech™ N. del fornitore FT15030270100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    164.28€ / pezzi 1
    Risparmia 66.72€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Paper, Roll, Grade FN 3 is ideal for blotting, chromatography, and other absorption applications.
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Non-sterile, bulk packed reel, white
Dimensioni (L x P) 270 mm x 100 m
Spessore pellicola 0.19 mm
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography, blotting
Grado FN 3
Materiale Cotton Linters